2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 5% in wässriger Lösung
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Synonyme:
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol Hydrochlorid, TTC, Tetrazoliumrotchlorid
SR0211C
OXOISR0211CEA
383
EUR
OXOISR0211C
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 5% in wässriger Lösung
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel:
C₁₉H₁₅ClN₄ Molecular Weight: 334,81 g/mol |
MDL:
MFCD00011963 CAS-Nummer: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 |