L(+)-Weinsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, L(+)-Threarsäure, natürliche Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, (R,R)-(+)-Weinsäure, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
P107-33EA
0
EUR
P107-33
L(+)-Weinsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Molecular Weight: 150,09 g/mol Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 168…170 °C Dichte: 1,759 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...