Salzsäure-Lösung 10% Biotech Reagent, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™

Lieferant: Avantor Performance Materials

P111-33EA 29.54 EUR
P111-33 P111-38 P111-39 P111-40
Salzsäure-Lösung 10% Biotech Reagent, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Salzsäure
Formel: HCl
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR