Salzsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P112-33EA
30.79
EUR
P112-33
P112-36
Salzsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Salzsäure
Formel:
HCl |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |