Magnesiumoxid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P119-33EA
58
EUR
P119-33
Magnesiumoxid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Magnesiumoxid
Formel:
MgO |
MDL:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 |