Natriumhydrogencarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P132-38EA 0 EUR
P132-38
Natriumhydrogencarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM