Calciumchlorid Hexahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Achtung
P133-36EA 432.85 EUR
P133-36
Calciumchlorid Hexahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 219,08 g/mol
Schmelzpunkt: 29,54 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660