Kaliumchlorid 99,0, reagent

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Potassiumchloride

P4504-5KG
P4504-5KGEA 318.99 EUR
P4504-5KG
Kaliumchlorid 99,0, reagent
Potassium chloride

  • ≥95% for general laboratory use.

Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1.413 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance of the solution complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR