Fr die Bestimmung der Dichte und Konzentration von Flssigkeiten und Gasen mit Verwendung der patentierten Pulsed Excitation Method der UtubeTemperaturnderungen ohne aufwendiger Neu-justierung des Gertes. FillingCheck und U-View sorgen fr fehle 1 * 1 ST
Lieferant: Anton Paar
Fr die Bestimmung der Dichte und Konzentration von Flssigkeiten und Gasen mit Verwendung der patentierten Pulsed Excitation Method der UtubeTemperaturnderungen ohne aufwendiger Neu-justierung des Gertes. FillingCheck und U-View sorgen fr fehle 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.