Werkzeugwagen
Lieferant: Palbam
CT0702
PALBCT0702EA 5300 EUR
PALBCT0702
Werkzeugwagen
Transportwagen
Werkzeugwagen in Edelstahl 304 mit elektropolierter Oberfläche.
  • 5 voll ausziehbare Schubladen
  • Ein Schloss zur Verriegelung aller Schubladen
  • Ringsum erhöhter Rand, um ein Herunterfallen von Werkzeugen/Teilen zu verhindern
  • Reinraum-Laufrollen mit Feststell-Bremsen