Transportwagen für Partikelzähler
Lieferant: Palbam
SENSORCART SENSORCARTARM PCCS0701 PCCS0902 PCCS0702 PCCS0722
139-0027EA 0 EUR
139-0027 139-0028 139-0587 PALBPCCS0902 PALBPCCS0702 PALBPCCS0722
Transportwagen für Partikelzähler
Transportwagen
Dieser Wagen ist speziell für den Transport von Partikelzählgeräten in Reinraumumgebungen konzipiert. Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Ergonomisches Design
  • Stoßdämpfendes System in jedem Rad, um den wertvollen Partikelzählsensor vor Vibrationen und Stößen zu schützen