Druckbehältersystem, 4600
Lieferant: PARR
4600-1L
PARR4600-1LEA 30330 EUR
PARR4600-1L
Druckbehältersystem, 4600
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Die 1-Liter-Behälter der Serie 4600 sind die größten Behälter von Parr, die auf einer Werkbank gehandhabt werden können.
  • Bewegliche oder feste Kopfmontage
  • Tischreaktorständer
  • 131 bar (1900 psi) maximaler Druck (MAWP)
  • Split-Ring-Verschluss (6 Kompressionsbolzen für Flachdichtung, keine Kompressionsbolzen für O-Ring)
  • 3,175 mm Außengewinde NPT
  • 114,3 mm Druckmesser
Diese Reaktoren sind mit einer FKM-O-Ring-Dichtung für Betriebstemperaturen bis 225 °C und einem FFKM-O-Ring für Temperaturen bis 300 °C oder mit einer flachen PTFE-Dichtung für Betriebstemperaturen bis maximal 350 °C erhältlich. Eine optionale HP-Version (Hochdruck) mit flacher Dichtung wurde für einen maximal zulässigen Betriebsdruck von 200 bar (2900 psi) bei 350 °C hinzugefügt. Es sind sowohl Ausführungen mit festem Kopf als auch mit beweglichem Behälter erhältlich.
Mit ihrem größeren Durchmesser bieten diese mittelgroßen Reaktoren ausreichend Platz für spezielle Modifikationen, wie z. B. eine interne Kühlschlange, ein Bodenablassventil (nicht auf 2-l-Tischreaktoren), einen Kugelhahn für einen Feststoffeinfüllstutzen, Katalysatorzugabevorrichtungen, Kondensatoren, elektrische Durchführungen und mehr.