VWR® 'Trunk' Carrier for Transport of Secondary Containers for Biological Samples
Lieferant: VWR Collection
PBIB39179EA 256 EUR
PBIB39179 PBIB39180 PBIB89932 PBIB91303
VWR® 'Trunk' Carrier for Transport of Secondary Containers for Biological Samples
Boxen Transportboxen
Isolierte, wasserdichte Tragetasche
  • Desinfizierbar: mit wässriger Lösung mit den gängigsten Desinfektionsmitteln
  • Komfortables Tragen: leicht und ausgestattet mit einem Schultergurt für einfachen Transport der Proben
  • Notfallmaßnahmen und Sicherheitshinweise dauerhaft auf Deckel gedruckt Interne Halter für eutektische Platten für den gekühlten Transport über kurze Strecken
  • Dokumententasche: für die Unterlagen der Proben
Für den Transport von sekundären Behältern für biologische Proben – entspricht der Weltgesundheitsorganisation (WHO/EMC/97,3)More Product Information