Wasser Nuclease_free
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
PD092
PD092EA 75.7 EUR
PD092
Wasser Nuclease_free
Wasser
Bitte beachten For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098