Decon 90 laboratory detergent
Lieferant: PerkinElmer
09923462
PERC09923462EA 66.8 EUR
PERC09923462
Decon 90 laboratory detergent
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Oberflächenaktives Reinigungsmittel/radioaktives Dekontaminationsmittel für Labor-, medizinische und industrielle Anwendungen.
  • Milky white, non-viscous liquid, having faint odour
  • A liquid concentrate, for dilution with water
  • Phosphate-free, bactericidal, non-flammable and totally rinsable
  • Problem contaminants can be treated by increasing the solution strength
  • For critical applications, use demineralised water throughout
Zur Reinigung und/oder Dekontamination von Glas, Keramik, Gummi, den meisten Kunststoffen, Edelstahl und Eisenmetallen.
Die Reinigungsdauer kann durch Erhitzen der Lösung (40 bis 50 °C) oder die Anwendung in einem Ultraschall-Reinigungsbad reduziert werden. Die gereinigten Gegenstände müssen gründlich abgespült werden, sobald sie aus der Reinigungslösung genommen werden, und getrocknet werden. Es werden drei bewegte Spülvorgänge in Wasser empfohlen, um sicherzustellen, dass sämtliche Spuren von Kontamination und Reinigungsmittel entfernt wurden.
Standards: OECD 301E (ISO-Methode 7827 - 1986 (E)) und erfüllt die Kriterien von BS EN 1040 1997 für die bakterizide Wirkung.
Verpackung: Lieferung in einem High-Density-Polyethylen-Kanister, mit Originalitäts-Schraubverschluss.
Bitte beachten NICHT für häusliche Anwendungen geeignet. Da DECON 90 ein alkalisches Reinigungsmittel ist, eignet es sicht NICHT für die Anwendung auf Nichteisenmetallen, insbesondere Aluminium und Zink, oder auf Polycarbonat.