Aluminium-Headspace-Kappen
Lieferant: PerkinElmer
B0159356 N9303350
PERCB0159356EA 105 EUR
PERCB0159356 PERCN9303350
Aluminium-Headspace-Kappen
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Unmontierte Aluminiumkappen und Septen für alle Ihre analytischen und biologischen Anwendungen.
  • Temperaturbeständig bis 130 °C
  • Sehr wirtschaftlich und bietet einen geringen Widerstand gegen Kernbildung