Makroküvetten für Spektralphotometer
Lieferant: PerkinElmer
B0631009 B0631002 B0631003 B0631004 B0631005 B0631006 B0631008 B0631010 B0631011 B0631012 B0631014 B0631015 B0631017 B0631021 B0631025 B0631026 B0631027 B0631029 B0631030 B0631032 B0631033 B0631034 B0631035 B0631036
PERCB0631009EA 334 EUR
PERCB0631009 PERCB0631002 PERCB0631003 PERCB0631004 PERCB0631005 PERCB0631006 PERCB0631008 PERCB0631010 PERCB0631011 PERCB0631012 PERCB0631014 PERCB0631015 PERCB0631017 PERCB0631021 PERCB0631025 PERCB0631026 PERCB0631027 PERCB0631029 PERCB0631030 PERCB0631032 PERCB0631033 PERCB0631034 PERCB0631035 PERCB0631036
Makroküvetten für Spektralphotometer
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Standardmäßige rechteckige Makroküvetten, die häufig in der Spektroskopie für routinemäßige Flüssigkeitsanalysen verwendet werden. Sie verfügen über Küvettenfenster, die durch ein spezielles Verfahren mit dem Körper verschmolzen sind, wodurch eine Verformung der Fenster vermieden wird. Dadurch ist gewährleistet, dass die volle Breite der Küvette nutzbar ist und die fertigen Küvettenabmessungen erhalten bleiben.
  • Hohe Küvettentransmission und präzise Schichtdicke
  • Jede Küvette hat eine innere Standardbreite von 9,5 mm
  • Hergestellt aus drei verschiedenen Fenstermaterialien
Suprasil® 300 synthetischer Quarz ist frei von OH-Absorption und eignet sich für Anwendungen im nahen Infrarotbereich bis ca. 4000 nm. Eine leere Küvette weist eine Transmission von über 80% im Spektralbereich von 200 bis 3500 nm auf.
Suprasil®-Quarz zeichnet sich durch höchste Reinheit und Homogenität aus. Da er aus einer Siliziumverbindung hergestellt wird, wird er auch als synthetischer Quarz bezeichnet und bietet Transmissionswerte von über 80% über einen Spektralbereich von 200 bis 2500 nm für eine leere Küvette.
Optisches Glas wird aus reinen Rohstoffen hergestellt, die eine verbesserte Transmission im nahen UV-Bereich gewährleisten. Eine leere Küvette weist eine Transmission von über 80% im Spektralbereich von 320 bis 2500 nm auf.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten