SPE-Kartusche mit Einzelventil
Lieferant: PerkinElmer
N2991112
PERCN2991112EA 706 EUR
PERCN2991112
SPE-Kartusche mit Einzelventil
Chromatographiesäulen
Die Online-SPE-Kartusche wurde speziell für die Elution auf die HPLC-Säule entwickelt. Die Abmessungen sind optimiert, um eine hohe Extraktionskapazität mit kleinen Elutionsvolumina zu kombinieren.
Abmessung 10×1 mm ist ebenfalls verfügbar.