Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser (aus (NH4)2B4O7.4H2O) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: PerkinElmer
N9300106
PERCN9300106EA
116
EUR
PERCN9300106
Bor-Standardlösung, 1.000 mg/l B in Wasser (aus (NH4)2B4O7.4H2O) Standard für die AAS und ICP
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards