Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus CoCO3) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: PerkinElmer
N9300113
PERCN9300113EA
116
EUR
PERCN9300113
Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus CoCO3) Standard für die AAS und ICP
Standards
Kationischer Standards
Cobalt-Standards