Rhodium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rh in 10%iger Salzsäure (aus RhCl3) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: PerkinElmer
N9300144
PERCN9300144EA 452 EUR
PERCN9300144
Rhodium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rh in 10%iger Salzsäure (aus RhCl3) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards