Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser (aus (NH4)2SiF6) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: PerkinElmer
N9300150
PERCN9300150EA 116 EUR
PERCN9300150
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser (aus (NH4)2SiF6) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards