Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: PerkinElmer
N9300154
PERCN9300154EA 116 EUR
PERCN9300154
Schwefel-Standardlösung, 1.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards