Platzhalter für Autosampler-Fläschchen
Lieferant: PerkinElmer
N9307027
PERCN9307027EA 268 EUR
PERCN9307027
Platzhalter für Autosampler-Fläschchen
Halterungen und Träger Stützmanschetten
Dieser unten offene Platzhalter aus Klarglas ist zum Mikrosamplig in Karussells für gängige 2 ml-Vials oder in Autosamplern mit Roboterarm konzipiert.
  • 12 × 32 mm-Platzhalter
  • Für 200 µl- und 300 µl-Vials