Kapillarsäulen, Elite-1ht für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316269
PERCN9316269EA 1860 EUR
PERCN9316269
Kapillarsäulen, Elite-1ht für Autosystem
Chromatographiesäulen
Die Elite-1-Säulen bestehen zu 100% aus Dimethyl-Polysiloxan und sind in verschiedenen Größen erhältlich.