Kapillarsäulen, Elite-Cyclosil B für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316545
PERCN9316545EA 1230 EUR
PERCN9316545
Kapillarsäulen, Elite-Cyclosil B für Autosystem
Chromatographiesäulen
Elite-Cyclosil B-Säulen eignen sich ideal für allgemeine chirale Trennungen.