D(+)-Glucose, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dextrose, Traubenzucker
PHR1000-1G
PHR1000-1GEA 96.5 EUR
PHR1000-1G
D(+)-Glucose, Supelco®
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f49f5d1cb18b453e46cea2b1746a654914e917e&vid=2f49f5d1cb18b453e46cea2b1746a654914e917e&prid=web&clid=SAPDAM