DL-α-Tocopherolacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
PHR1030-500MG
PHR1030-500MGEA 77.7 EUR
PHR1030-500MG
DL-α-Tocopherolacetat, Supelco®
DL-α-Tocopherolacetat
Formel: C₃₁H₅₂O₃
MDL: MFCD00072042
CAS-Nummer: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2871ffba58af9ce8f5346e92939b2433373c6013&vid=2871ffba58af9ce8f5346e92939b2433373c6013&prid=web&clid=SAPDAM