Pharmazeutischer Sekundärstandard, L-Glutaminsäure, CRM, Supelco®
Lieferant: Merck
PHR1107-1G
PHR1107-1GEA
155
EUR
PHR1107-1G
Pharmazeutischer Sekundärstandard, L-Glutaminsäure, CRM, Supelco®
Standards
Organische Standards
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Herstellung von hauseigenen Arbeitsstandards.
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückführbarkeit auf USP-, EP- (Ph. Eur.) und BP-Primärstandards, wo sie erhältlich sind.
Standards: Nach ISO/IEC 17025:2005 (Klasse A Zertifikat AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (Klasse A Zertifikat AR-1470).