Caprylsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Octansäure
PHR1202-1G
PHR1202-1GEA 91.1 EUR
PHR1202-1G
Caprylsäure, Supelco®
Caprylsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 239,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004429
CAS-Nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=619dfc95c7993eaf12911ad1f5c89a1f68a9480a&vid=619dfc95c7993eaf12911ad1f5c89a1f68a9480a&prid=web&clid=SAPDAM