Natriumbenzoat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoesäure Natriumsalz
PHR1231-1G
PHR1231-1GEA 90.5 EUR
PHR1231-1G
Natriumbenzoat, Supelco®
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Molecular Weight: 144.11 g/mol
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162cd8e62172f766c472321c2c2f0b7fa5361379&vid=162cd8e62172f766c472321c2c2f0b7fa5361379&prid=web&clid=SAPDAM