Trockenschrank-Handschuhe, CSM
Lieferant: PIERCAN
10800Y71/24/10 54800Y9.5E45 16800Y104/10 10800Y8.5E65 10800Y91/26/10 16800Y114/10 16800Y94/10 1880Y10.5E65
PIEC10800Y71/24/10EA 2810 EUR
PIEC10800Y71/24/10 PIEC54800Y9.5E45 PIEC16800Y104/10 PIEC10800Y8.5E65 PIEC10800Y91/26/10 PIEC16800Y114/10 PIEC16800Y94/10 PIEC1880Y10.5E65
Trockenschrank-Handschuhe, CSM
Handschuhe
Diese Handschuhe aus chlorsulfoniertem Polyethylen bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Sterilisationsmitteln (Wasserstoffperoxid) und Sterilisationsprozessen (Gamma- und Betastrahlung).
  • Hohe Beständigkeit gegen Ozon und UV
  • Ausgezeichnete Flexibilität und Beweglichkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen ionisierende Strahlung
Ideal für Life-Science-Anwendungen (Pharma/Medizin) und Nuklearindustrie.
Colour: White
0,4 mm thickness: EN 388 (4XX1), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (4X11),More Product Information