Agarose II, niedriger Schmelzpunkt, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
17856
PIER17856EA 918 EUR
PIER17856
Agarose II, niedriger Schmelzpunkt, Pierce™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose II (niedrig schmelzend) ist eine hochreine und sorgfältig gemischte Formulierung, die eine einheitliche Chargenkonsistenz für die Herstellung von Elektrophoresegelen bietet, die eine niedrigere Schmelztemperatur erfordern.
  • Optimal für „In-Gel“-Restriktionsverdau/Ligation und DNA-Gewinnung
  • Bildet bei 1 % ein sehr gut handhabbares, klares Gel, das hervorragende Auflösungs- und Schmelzeigenschaften bietet
  • Schmilzt bei etwa 65 °C und bleibt bei 37 °C mindestens 24 Stunden lang flüssig und stellt eine hervorragende Matrix für die enzymatische Manipulation von Proben dar
  • Trennbereich: 100 bp bis >30 kb