Ethidiumbromid

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

17896 17898
PIER17896EA 85 EUR
PIER17896 PIER17898
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Siedepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR