Pierce™ Color Silver Stain Kit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Das Thermo Scientific Pierce Color Silver Stain Kit erkennt Proteine, die in 1D- und 2D-Polyacrylamidgelen elektrophoretisch aufgetrennt wurden, indem es metallisches Silber verwendet, um Farbvariationen zu erzeugen, die die Unterscheidung von Proteinbändern und -flecken erleichtern.
Merkmale des Farbsilberfärbekits:
Anpassbar - das Kit ist ein Reagenzienset, das die maßgeschneiderte Formulierung von Arbeitsreagenzien und Färbeprotokollen für bestimmte Gelformate und Silberfärbeanwendungen ermöglicht
Empfindlich - erkennt viele Proteine bei 0,1 ng pro Quadratmillimeter in Gelen mit Standarddicke
Umfangreiche Proteinnachweisbarkeit – färbt eine größere Bandbreite von Proteinarten als monochromatische Silberfärbungen (Proteine, die kein Silber binden, werden als gelbe Bänder oder Punkte angezeigt)
Farbdifferenzierung - gelgetrennte Proteine und polypeptidhaltige Makromoleküle färben sich in fünf Grundfarben: Schwarz, Blau, Braun, Rot und Gelb
Profiling-Auflösung - mehrfarbige Erkennung von DNA, Lipiden und Polysacchariden zusätzlich zu typischen Proteinen bietet zusätzliche Orientierungspunkte zur Unterstützung des 2D-Gelprofilings
Das Color Silver Stain Kit enthält vier Reagenzien und ein flexibles Protokoll zum Färben von Proteinen in 1D und 2D-Elektrophoresegele. Die Methode erfordert mehr Zeit als monochromatische Silberfärbungen, bietet aber mehr Flexibilität bei der Anpassung der Konzentration der Arbeitslösungen, um eine effektive Färbung bei verschiedenen Gelarten und -dicken und ungewöhnlichen Proteinzielen zu erzielen. Proteine färben sich je nach einer Kombination ihrer spezifischen Ladung und anderer Eigenschaften als schwarze, blaue, braune, rote oder gelbe Bänder oder Flecken. Sobald die Ergebnisse für ein bestimmtes Protein von Interesse bekannt sind, ermöglichen diese leichten Farbunterschiede eine einfache Identifizierung von Bändern und Flecken.
Enthält:
Vier Reagenzienlösungen (je 500 ml): Silber, Reduktionsmittelbasis, Reduktionsmittelaldehyd und Stabilisatorbasis
Bestellinformation: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien zum Färben von 25 (18 cm²) oder 40 (130 cm²) Gelen
500 ml Silberreagenz
500 ml Reduktionsaldehydreagenz
500 ml Reduktionsbasisreagenz
500 ml Stabilisatorbasisreagenz