Pierce™ Silver Stain Rescue Reagent
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Das Pierce Silver Stain Rescue Reagent ermöglicht die Entfernung von unerwünschtem Hintergrund aus ungleichmäßig und übermäßig entwickelten silbergefärbten Polyacrylamid-Elektrophoresegelen.
- Mischen Sie die Reagenzien in empfohlener Verdünnung und schon können silbergefärbte Gele mit dunklem Hintergrund wegen Überentwicklung gerettet werden
- Eliminiert das Hintergrundsignal innerhalb von Minuten und ermöglicht eine schnelle, aber kontrollierte Umkehrung des Färbeprozesses, um Ihr Ziel zu erreichen; Gesamter Vorgang in etwa einer Stunde abgeschlossen
- Einfacher, um ein Vielfaches schneller und deutlich kostengünstiger als die wiederholte Gelelektrophorese und Färbung
- Entfernt Silber gleichmäßig aus dem gesamten Polyacrylamidgel und ermöglicht so eine Verbesserung der Bandensichtbarkeit, ohne die Daten zu verändern oder zu manipulieren
- Entfernt starke Hintergrund- oder ungleichmäßige Flecken, unabhängig von der Silberfleckformulierung, kommerziell oder selbstgemacht
Dieses einfache Kit mit zwei Reagenzien stellt überentwickelte, mit Silber verfärbte Gele wieder her und korrigiert sie, indem es entwickeltes Silber gleichmäßig entfernt. Durch die langsame Umkehrung des Entwicklungsprozesses über mehrere Minuten hinweg ermöglicht das Pierce Silver Stain Rescue Reagent die Überwachung und Beendigung der Entfärbung, wenn die Konzentration für die interessierenden Bänder am besten ist. Bei den meisten Silberfärbeverfahren für Proteingele muss die Zugabe der Stopplösung zeitlich genau abgestimmt werden, um optimale Färbeergebnisse zu erzielen; Häufig werden ansonsten nützliche SDS-PAGE-Daten durch Überentwicklung in diesem kritischen Schritt verdeckt. Mit dem Silver Stain Rescue Reagent können übergefärbte Gele wiederhergestellt werden, sodass das Experiment nicht wiederholt werden muss (ein neues Gel durchführen und färben). Die meisten übermäßig verfärbten Minigele können je nach gewählter Arbeitskonzentration in weniger als einer Stunde korrigiert werden.
Anomalien in der Gelmatrix, verlängerte Entwicklung oder überladenes Protein führen häufig zu einem hohen Hintergrund und einer ungleichmäßigen Färbung in silbergefärbten Gelen. Solche Färbeprobleme erschweren häufig die Erkennung wichtiger Ergebnisse und verhindern die Verwendung des Gelbildes für Veröffentlichungen. Die Arbeitslösung für das Notfallreagenz lässt sich leicht herstellen und das Verfahren wird bei Raumtemperatur in einem normal beleuchteten Labor durchgeführt. Die Formulierung entfernt den Silberfleck langsam aus Gelen, sodass der Entfärbungsprozess leicht überwacht und gestoppt werden kann, wenn das gewünschte Maß an Hintergrund entfernt wurde. Darüber hinaus ermöglicht eine geringfügige Änderung der Standardformulierung der Arbeitslösung Flexibilität bei der Entfärbezeit und Bildqualität.
Kit Contents: Silver stain rescue reagent A, 20 ml; Silver stain rescue reagent B, 20 ml.
Storage: Upon receipt store at room temperature.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.