IgG Spin-Aufreinigungskits, Pierce™ Melon™ Gel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45206
PIER45206EA 411 EUR
PIER45206
IgG Spin-Aufreinigungskits, Pierce™ Melon™ Gel
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Kits
Das Pierce™ Melon™ Gel IgG-Aufreinigungskit ist eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Verfahren mit Protein A und Protein G für die Aufreinigung von IgG von Mensch, Maus und Kaninchen aus Serum oder anderen Quellen.
  • Hohe Rückgewinnung und Reinheit
  • Wirksam für IgG-Subklassen, die schlecht an Protein A oder G binden
  • Regenerierbar – Trägermaterial kann regeneriert und für bis zu sechs Reinigungen verwendet werden
  • Kompatibel – aminfreier Puffer erfordet keine Entfernung oder Neutralisierung
Für das Verfahren sind keine Entsalzung oder extremen pH-Bedingungen notwendig, sodass die biologischen Eigenschaften der Antikörper erhalten bleiben. Melon™ Gel bietet konsistent eine Rückgewinnungsrate von mehr als 90% mit einer Reinheit von mehr als 80% für alle Antikörper, einschließlich einiger Subklassen, die mit Protein-A- oder Protein-G-Aufreinigungsmethoden in der Regel unerreichbar sind.
Ausreichend für die IgG-Aufreinigung aus ca. 25×0,1 ml Serumproben (insgesamt ca. 25 mg IgG aus Serum).
These kits enable purification of antibodies from serum and other sample types. Melon Gel Resin binds and removes serum proteins, thereby allowing pure IgG to be collected in the flow-through fraction. The procedure is gentle because no harsh elution conditions are involved.
Melon Gel Resin contains a proprietary ligand that retains most protein found in serum, ascites and culture supernatants, while allowing IgG to pass through the support and be collected in the flow-through fraction. Because Melon Gel Resin is not a bind-and-release support, it is extremely fast and gentle to antibodies, resulting in antibody preparations of high purity and high activity.
Melon Gel Resin works with antibodies from a variety of species and subclasses, many of which do not purify efficiently with Protein A or Protein G. The resulting recovery and purity of the IgG isolated by this method rivals that obtained from the same samples using bind-and-release supports such as Protein A or Protein G. Furthermore, antibodies purified with Melon Gel Resin are recovered ready for use in immunoassays or subsequent conjugation or modification steps; there is no need to neutralise or desalt the recovered antibody to remove harsh elution buffers.
Melon Gel IgG Purification saves time compared to classical Protein A or Protein G methods without compromising the quality of the antibody. Compared to antibody affinity purification with Protein A or Protein G, Melon Gel IgG Purification is simpler, faster and provides greater yields and higher purity for a wider variety of antibodies species.
Lieferumfang: Das Kit enthält: Melon™ Gel Trägermaterial (3 ml); Melon™ Gel Reinigungspuffer (Trockenmischung zur Herstellung einer 100X-Lösung), (100 ml); Spin-Säulen (0,8 ml, 27 Säulen); Mikrozentrifugenröhrchen (2 ml, 30 Röhrchen).