Melon™ Gel IgG Aufreinigungs-Kit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Das Melonen-Gel-IgG-Reinigungskit bietet eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Protein-A- und Protein-G-Methoden zur Reinigung von IgG von Menschen, Mäusen und Kaninchen aus Serum und anderen Quellen.
- Die IgG-Reinigung mit Melonen-Gel-Harz erfordert kein Binden, Waschen und mehrere Elutionsschritte, die für Protein A und G erforderlich sind
- Die Antikörperreinigung aus Serum ist vier- bis sechsmal schneller als die Protein-A- oder G-Methoden
- Bei vielen Arten von Serumantikörpern beträgt die Rückgewinnung mehr als 90% und die Reinheit mehr als 80%.
- Reduzierte Notwendigkeit, Antikörper vor der Lagerung oder Verwendung zu konzentrieren
- Funktioniert mit einer Vielzahl von Antikörpern, darunter auch vielen, die Protein A oder G nicht gut reinigen
- Keine strengen Antikörper-Elutionsbedingungen tragen dazu bei, die IgG-Aktivität aufrechtzuerhalten
- Melonen-Gel-Harz kann für die Reinigung mehrerer Antikörper verwendet werden
Ermöglichen Sie die Reinigung von Antikörpern aus Serum und anderen Probentypen. Melonen-Gel-Harz bindet und entfernt Serumproteine und ermöglicht so die Sammlung von reinem IgG in der Durchflussfraktion.
Melonen-Gel-Harz enthält einen proprietären Liganden, der das meiste in Serum, Aszites und Kulturüberständen enthaltene Protein zurückhält, während es IgG ermöglicht, durch den Träger zu gelangen und in der Durchflussfraktion gesammelt zu werden. Da es sich bei diesem Gel nicht um einen Bindungs- und Freisetzungsträger handelt, wirkt es extrem schnell und schonend gegenüber Ameisenkörpern, was zu Antikörperpräparaten von hoher Reinheit und hoher Aktivität führt.
Darüber hinaus werden mit Melonen-Gel-Harz gereinigte Antikörper gewonnen und können in Immunoassays oder nachfolgenden Konjugations- oder Modifikationsschritten verwendet werden. Es besteht keine Notwendigkeit, den gewonnenen Antikörper zu neutralisieren oder zu entsalzen, um aggressive Elutionspuffer zu entfernen.
Store at 4 °C.
Lieferumfang: Beinhaltet Unterstützung für Melonen-Gel (25 ml), Melonen-Gel-Reinigungspuffer (Trockenmischung für 100X) (1 L) und Melonen-Gel-Regenerationsmittel (Trockenmischung für 1X) (1 L).