FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
46424
PIER46424EA 270 EUR
PIER46424
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Formel: C₂₁H₁₁NO₅S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005063
CAS-Nummer: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0