Krypton™ Fluorescent Protein Stain
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Die fluoreszierende Proteinfärbung mit Krypton ermöglicht die empfindliche Visualisierung von Proteinen, die in Polyacrylamidgelen getrennt oder auf Membranen übertragen wurden, mit Fluoreszenzbildgebern (520-nm-Anregung; 580-nm-Emission).
- Wirksam mit gängigen laserbasierten und filterbasierten Fluoreszenz-Imagern
- Der lineare quantitative Bereich umfasst drei bis vier Größenordnungen
- Erkennen Sie mit dem Standardprotokoll bereits 0,25 ng Protein (ca. 2,5 Stunden); mindestens so empfindlich wie andere fluoreszierende Flecken
- Standardprotokolle (2,5 Stunden) und Schnellprotokolle (30 Minuten) sind deutlich schneller als Verfahren anderer beliebter Fluoreszenzfärbemittel
- Kompatibel mit Proteomik-Workflows mit nachgeschalteter Massenspektrometrie
- Lieferung als 10X-Lösung zur Einsparung von Lagerplatz; Vor Gebrauch einfach mit Wasser verdünnen
Dieser fluoreszierende Proteingelfarbstoff dient zur leuchtend gelb-orange fluoreszierenden Detektion von Proteinen, die durch 1D- oder 2D-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) getrennt wurden. Krypton-Färbung verwendet einen proteinbindenden Farbstoff mit Fluoreszenzeigenschaften (Ex/Em = 520/580 nm), der für die Visualisierung mit einer Vielzahl standardmäßiger laserbasierter und filterbasierter Fluoreszenzbildgebungs- und Dokumentationssysteme geeignet ist. Proteine sind bei Konzentrationen von mehr als 0,25 ng pro Bande in einer typischen Mini-Gel-Spur nachweisbar (mehr als 2 ng für das Schnellfärbeprotokoll). Die Krypton-Färbung bietet eine hohe Signalintensität, weist minimale Protein-zu-Protein-Variationen auf, verfügt über einen hervorragenden quantitativen Dynamikbereich und ist mit der anschließenden Entfärbung und Analyse mittels Massenspektrometrie kompatibel.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erkennen Sie Banden mit Bildgebern auf der Basis sichtbarer Laser, die mit einer 532-nm-Laserlichtquelle ausgestattet sind. Obwohl 580-nm-Filter für die Emission optimal sind, sind auch 600-nm-Filter kompatibel. Gefärbte Gele können auf jeder Plattform mit den entsprechenden Anregungs- und Emissionsfiltern abgebildet werden.
Detection location: In-gel detection
Detection method: Fluorescent
Label or dye: Proprietary mix
Target molecule: Protein
Bitte beachten Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...