UV-Belichtungsplatte für myECL™ Imager, Pierce
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
62244
PIER62244EA 692 EUR
PIER62244
UV-Belichtungsplatte für myECL™ Imager, Pierce
Photodokumentations-Systeme
Diese transparente Probenplatte aus Kunststoff wird zur Abdeckung des Transilluminators im myECL™ Imager verwendet. Sie dient als Ersatz für das Zubehörteil, das auf dem Transilluminator für die Aufnahme von Bildern im UV-Modus benötigt wird.