AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
78431
PIER78431EA 181 EUR
PIER78431
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II