(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triethoxy(3-aminopropyl)silan, Geniosil GF 93, 3-(Triethoxysilyl)propylamin
80370
PIER80370EA
151
EUR
PIER80370
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molecular Weight: 221,37 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –70 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008207 CAS-Nummer: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 |