Spin-Säulen zum Abbau von verbreiteten Proteinen, Top 2 und Top 12, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
85165
PIER85165EA 1120 EUR
PIER85165
Spin-Säulen zum Abbau von verbreiteten Proteinen, Top 2 und Top 12, Pierce™
Filter Zentrifugaleinheiten
Pierce™ Spin-Säulen zum Abbau von verbreiteten Proteinen sind für die Reduzierung der reichlich vorhandenen Albumin- und Antikörperkomponenten in menschlichen Plasmaproben zur Vorbereitung auf Massenspektrometrie oder 1D- und 2D-Gelelektrophorese optimiert.
  • Harz in Spin-Säulen ist für die Behandlung von 10 µl (600 µg) menschlichen Plasmaproben für MS und/oder 1D/2D-Elektrophorese skaliert und optimiert
  • Kit entfernt >90% von IgG und >95 % Albumin, plus andere verbreitete Proteine (Top 12)
  • Verarbeiten Sie Proben in 40 bis 60 Minuten
  • Die einmalige Verwendung verhindert eine übermäßige Proteinverschleppung und experimentelle Variabilität
  • Zwei Harzoptionen - 2 oder 12 Säulen zum Abbau von Proteinen
Top 2 Spin-Säulen zum Abbau von verbreiteten Proteinen verwenden hochspezifische immobilisierte Anti-HSA- und Anti-IgG-Antikörper, um menschliches Serumalbumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Gammaglobulin (IgG) aus Serum, Plasma oder Rückenmarksflüssigkeit zu entfernen.
Die Top 12 Spin-Säulen zum Abbau von verbreiteten Proteinen wurden entwickelt, um HSA, IgG und 10 weitere Proteine mit hoher Proteinkonzentration aus 10 μl menschlichem Serum oder Plasma zu entfernen.