Mikro-Immobilisierungskit, GlycoLink™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88942
PIER88942EA 522 EUR
PIER88942
Mikro-Immobilisierungskit, GlycoLink™
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Hydrazid-aktiviertes Harz zur Immobilisierung von Glykoproteinen für Affinitätsaufreinigungen im großen Maßstab.
  • Ideal für Reaktionen im kleinen Maßstab, Immobilisierung von 50 bis 500 µg oxidiertem Antikörper oder anderem Glykoprotein pro Milliliter Harz
  • Durch die Immobilisierung in nur 30 Minuten erreichen Sie in weniger als 4 Stunden eine Kopplung von mindestens 90 % der meisten Glykoproteine (die Effizienz hängt von Menge und Art der Glykosylierung ab)
  • Spezifische Immobilisierung – das hydrazid-aktivierte UltraLink Harz konjugiert nur mit gereinigten Glykoproteinen, deren Zucker-Gruppen (z. B. Sialinsäure) sanft mit dem Periodat oxidiert wurden
  • Die Resonanzstruktur der Hydrazonbindungen ist mit einer Charge des vorbereiteten Harzes ausreichend stabil für mehrfache Affinitätsaufreinigungen; ein Stabilisierungsschritt ist nicht erforderlich
  • Immobilisiert IgG über die Fc-Region und hält damit beide Antigenbindungsstellen für die Bindung des Ziels bereit
Thermo Scientific GlycoLink Immobilisierungskits liefern Affinitätssäulen und -reagenzien zur Immobilisierung von Glykoproteinen durch oxidierte Zucker-Gruppen für den Einsatz in Affinitätsaufreinigungen oder Studien der Protein-Protein-Interaktionen.
Die GlycoLink Kits verwenden hydrazid-aktiviertes Harz und einen speziellen Katalysator, um Affinitätssäulen mit polyklonalen Antikörpern vorzubereiten, die normalerweise reichlich Kohlenhydrate (Glykosylierung) auf ihren Fc-Anteilen haben. Alle glykosylierten Proteine (auch monoklonale Antikörper), die periodat-oxidierbare Kohlenhydratgruppen enthalten, können mit diesen Kits immobilisiert werden, um wiederverwendbare Affinitätssäulen zu erzeugen. Antikörper, die durch diese Hydrazid-Immobilisierungschemie immobilisiert werden, verfügen über freie antigen-bindende Stellen und eine optimale Aufreinigungsfähigkeit. Vorbereitete Säulen mit stabilen Glykoproteinen oder Antikörpern können mindestens fünfmal regeneriert und wiederverwendet werden, um Affinitätsaufreinigungen ohne signifikanten Verlust der Bindungskapazität zu ermöglichen.
Lieferumfang: Kit enthält: GlycoLink Säulen 0,1 ml (10 Säulen); GlycoLink Kopplungspuffer 100 ml; Anilin 0,2 ml; Waschpuffer 60 ml; Natriummetaperiodat 0,5 g; Zeba Spin Entsalzungssäulen 0,5 ml (10 Säulen); PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung; Säulenzubehör, jeweils 10.