Zentrifugensäulen für die Affinitätschromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89868 89869 89896 89897 89898 69707
PIER89868EA 121 EUR
PIER89868 PIER89869 PIER89896 PIER89897 PIER89898 PIER69707
Zentrifugensäulen für die Affinitätschromatographie
Filter Zentrifugaleinheiten
PP Säule, PE-Filter, ~30 µm Porengröße. Pierce™-Zentrifugensäulen bestehen aus Polypropylen mit geringer Proteinbindung für Kompatibilität mit Proteinreinigung und passen in Standard-Zentrifugenröhrchen um in jeder Zentrifuge (1,5, 2, 15 und 50 ml) ihre Verwendung zu finden.
Pierce-Zentrifugensäulen sind praktische Werkzeuge für die Handhabung von 40 µl bis 10 ml eines Affinitätsträgers zur Reinigung. Sie können entweder im Spin- oder Schwerkraftflussformat verwendet werden. Das Spin-Format reduziert die Probenverarbeitungszeit und macht Säulenwaschen und Elution effizienter. Bei Schwerkraftflussverfahren und wenn eine langsame Verarbeitungszeit für Bindungsschritte mit verdünnten Proben gewünscht wird, können Säulenverlängerer verwendet werden, um die Kapazität des Säulenreservoirs zu erhöhen.