L-Arginin Hydrochlorid für SILAC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl

89989
PIER89989EA 51.5 EUR
PIER89989
L-Arginin Hydrochlorid für SILAC
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 210,66 g/mol
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR