Wund- und Augenspray
Lieferant: Plum Safety
4554
PLUM4554EA 24.9 EUR
PLUM4554
Wund- und Augenspray
Erste-Hilfe-Ausstattung Verbandskästen-Bestandteile
Dieses Wund- und Augenspray mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung bietet schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge.
  • Schnelle und einfache Einhandbedienung
  • Sichere, präzise und effektive Spülung
  • Staubschutzkappe zum Schutz der Sprühdüse vor Verschmutzung
  • Leicht zu transportieren, als nicht brennbares Aerosol eingestuft
  • Umweltfreundlich und voll recycelbar
  • Hypoallergen
  • Sterile Lösung ohne Konservierungsstoffe
Das Wund- und Augenspray kann leicht mitgeführt werden und ist mit einer Hand einfach zu handhaben. Es kann mehrfach angewendet werden und bleibt dabei steril. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Der Sprühstrahl ist stark genug zum Reinigen von Wunden und sanft genug für das Spülen der Augen.
Ideal für Industrie, Produktion, Laboratorien, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Nothilfe.
Haltbarkeit: 3 Jahre. Verfallsdatum wird auf der Unterseite der Dose angezeigt.