Small cotton swab
Lieferant: PURITAN MEDICAL
868-WCS
PMPC868-WCSEA 459 EUR
PMPC868-WCS
Small cotton swab
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen mit Applikator aus Baumwolle wird aus hochwertiger Baumwolle in USP-Qualität hergestellt
  • Bonded securely to a sturdy handle by an aqueous based adhesive
  • Small tip for hard-to-reach or small areas
  • Carded and coiled onsite to maintain consistency
Suitable for cleaning medical devices, to remove oil or dirt from machine parts, in veterinary care, and the cleaning of sensors or electronic components.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904