Reinigungsstäbchen, PurSwab®
Lieferant: PURITAN MEDICAL
870-PCDBL
PMPC870-PCDBLEA 457 EUR
PMPC870-PCDBL
Reinigungsstäbchen, PurSwab®
Tupfer Reinigungstupfer
Diese Reinigungsstäbchen mit Baumwollspitzen an beiden Enden eignen sich perfekt zum Reinigen empfindlicher Komponenten in kritischen Umgebungen.
  • Geringe Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände (NVR)
  • Sehr saugfähig, kein Aufquellen in Lösungsmitteln
  • Fussel- und rückstandsfrei
  • Zwei spitze Köpfe mit dünnem Papierstäbchen
  • Antistatische Verpackung ohne Silikone
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904